Pentylisocyanat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Pentyl isocyanate
314320050 314320010
ACRO314320050EA 973 DKK
ACRO314320050 ACRO314320010
Pentylisocyanat 98%
Pentylisocyanat
Formel: C₆H₁₁NO
Molekylvægt: 113.16 g/mol
Kogepunkt: 136…137 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144846
CAS-nummer: 3954-13-0
UN nummer: 3080
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %