Butyl isocyanat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40099.0025 8.40099.0250
8.40099.0025EA 1030 DKK
8.40099.0025 8.40099.0250
Butyl isocyanat til syntese, Sigma-Aldrich®
Butyl isocyanat
Formel: C₅H₉NO
Kogepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –75 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 19 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002046
CAS-nummer: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN nummer: 2485
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,01574