Tripropylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
162690010 162690025
ACRO162690010EA 885 DKK
ACRO162690010 ACRO162690025
Tripropylamin 98%
Tripropylamin
Formel: C₉H₂₁N
Kogepunkt: 156 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –93 °C
Massefylde: 0,76 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009363
CAS-nummer: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN nummer: 2260
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % dipropylamine