Trioctylamin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08649.0100 8.08649.0500 8.08649.0010
8.08649.0100EA 238 DKK
8.08649.0100 8.08649.0500 8.08649.0010
Trioctylamin til syntese, Sigma-Aldrich®
Trioctylamin
Formel: C₂₄H₅₁N
Kogepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –39 °C
Massefylde: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009560
CAS-nummer: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point -39 °C
Molar Mass 353.68 g/mol
Boiling Point 365 - 367 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 168 °C
Refractive Index 1.4485 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (0.4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 315 °C