Trioctylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
140281000 140285000 140280025
ACRO140281000EA 553 DKK
ACRO140281000 ACRO140285000 ACRO140280025
Trioctylamin 97%
Trioctylamin
Formel: C₂₄H₅₁N
Kogepunkt: 365…367 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 0,809 g/cm³
Flammepunkt: 163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009560
CAS-nummer: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N