Trihexylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Tri-n-hexylamine, Tri(hex-1-yl)amine
B23716.18
B23716.30
B23716.18EA
558
DKK
B23716.18
B23716.30
Trihexylamin 97%
Trihexylamin
Purity: 97%
CAS No.: 102-86-3
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]3N
Formula Weight: 269.52
Flash Point: 144°(291°F)
Refractive Index: 1.4415
Melting Point:
Formel:
C₁₈H₃₉N Kogepunkt: 263…265 °C Smeltepunkt: < –75 °C Massefylde: 0,798 Flammepunkt: 144 °C (291 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009523 CAS-nummer: 102-86-3 EINECS: 203-062-9 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |