Tributylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14868.0D
A14868.0F
A14868.AP
A14868.0DEA
4680
DKK
A14868.0D
A14868.0F
A14868.AP
Tributylamin 98%
Tributylamin
Purity: 98%
CAS No.: 102-82-9
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₂₇N Molekylvægt: 185.35 g/mol Kogepunkt: 216 °C Smeltepunkt: < –70 °C Massefylde: 0.778 Flammepunkt: 71 °C (159 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009431 CAS-nummer: 102-82-9 EINECS: 203-058-7 UN nummer: 2542 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,09691 |