Tributylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
139320010 139321000 139320025 139320100 139322500
ACRO139320010EA 927 DKK
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320025 ACRO139320100 ACRO139322500
Tributylamin 99%
Tributylamin
Formel: C₁₂H₂₇N
Molekylvægt: 185.35 g/mol
Kogepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0.778 g/cm³
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009431
CAS-nummer: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN nummer: 2542
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09691
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA