Triethylamin 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(Diethylamino)ethane, TEA
157910010
157910025
157910050
157911000
157910100
ACRO157910010EA
388
DKK
ACRO157910010
ACRO157910025
ACRO157910050
ACRO157911000
ACRO157910100
Triethylamin 99%, pure
Triethylamin
Formel:
(C₂H₅)₃N Molekylvægt: 101.19 g/mol Kogepunkt: 90 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –115 °C Massefylde: 0.728 g/cm³ Flammepunkt: –11 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009051 CAS-nummer: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN nummer: 1296 ADR: 3 II Merck Index: 13,09740 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |