Iodmethan stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 0 DKK
8.06064.0050 8.06064.1000
Iodmethan stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Iodomethane
Formel: CH₃I
Kogepunkt: 42,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –66 °C
Massefylde: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001073
CAS-nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN nummer: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161