Iodethan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9050
8.00896.0100EA 1400 DKK
8.00896.0100 8.00896.0500 8.00896.9050
Iodethan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Iodoethane
Formel: C₂H₅I
Molekylvægt: 155.97 g/mol
Kogepunkt: 72
Smeltepunkt: –108 °C
Massefylde: 1.936 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 53
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001091
CAS-nummer: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03846
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 4 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 155.97 g/mol
Boiling Point 69 - 73 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (18 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.513 (20 °C, 589 nm)
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)