Diiodmethan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylene iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
8.18153.0025EA 721 DKK
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
Diiodmethan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diiodomethane
Formel: CH₂I₂
Kogepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 6 °C
Massefylde: 3,32537 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 110 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001079
CAS-nummer: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.8 g/l (25 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 267.84 g/mol
Boiling Point 181 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)