1-Iododecan 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
330361000 330360250 330365000
ACRO330361000EA 787 DKK
ACRO330361000 ACRO330360250 ACRO330365000
1-Iododecan 98% stabilised
1-Iododecan
Formel: C₁₀H₂₁I
Kogepunkt: 124 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: -16,3 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001085
CAS-nummer: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper