1,2-Diiodethan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L03019.06
L03019.14
L03019.06EA
285
DKK
L03019.06
L03019.14
1,2-Diiodethan ≥98%
1,2-Diiodoethane
Purity: 98%
CAS No.: 624-73-7
Molecular Formula: ICH2CH2I
Formula Weight: 281.86
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 1730870
MDL No.: MFCD00001093
Formel:
C₂H₄I₂ Kogepunkt: 206 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 80…84 °C Massefylde: 2,130 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001093 CAS-nummer: 624-73-7 EINECS: 210-859-5 |