2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
296380250 296381000
ACRO296380250EA 537 DKK
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Formel: C₃H₄F₄O
Kogepunkt: 109 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1,47 g/cm³
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004676
CAS-nummer: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN nummer: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %