2,2,2-Trifluorethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trifluoro Ethanol, TFE
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08259.0100 8.08259.0250 8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA 603 DKK
MERC8.08259.0100 MERC8.08259.0250 MERC8.08259.1000
2,2,2-Trifluorethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroethanol
Formel: C₂H₃F₃O
Kogepunkt: 74,1 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004672
CAS-nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN nummer: 1992
ADR: 3 (6.1),III