2,2,2-Trifluorethanol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Trifluoro Ethanol, TFE
A10788.18
A10788.0B
A10788.22
A10788.36
A10788.18EA
529
DKK
A10788.18
A10788.0B
A10788.22
A10788.36
2,2,2-Trifluorethanol ≥99%
2,2,2-Trifluoroethanol
Purity: 99+%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Formel:
C₂H₃F₃O Kogepunkt: 74…75 °C Smeltepunkt: –44 °C Massefylde: 1,391 Flammepunkt: 29 °C (84 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004672 CAS-nummer: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN nummer: 1992 ADR: 3,III |