1-Iodperfluoroctan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
269960100 269960500
ACRO269960100EA 314 DKK
ACRO269960100 ACRO269960500
1-Iodperfluoroctan 98%
1-Iodperfluoroctan
Formel: C₈F₁₇I
Kogepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 25 °C
Massefylde: 2,04 g/cm³
Flammepunkt: >115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001064
CAS-nummer: 507-63-1
EINECS: 208-079-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light pink Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3280 to 1.3310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %