1-Iodperfluorbutan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
A16671.06 A16671.14 A16671.22
A16671.06EA 397 DKK
A16671.06 A16671.14 A16671.22
1-Iodperfluorbutan ≥97%
1-Iodperfluorbutan
Purity: 97% CAS No.: 423-39-2 Molecular Formula: CF3(CF2)3I Formula Weight: 345.93 Refractive Index: 1.3290 Odour: Pungent Boiling Point: 67° Beilstein Reference: 1777546 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001062
Formel: C₄F₉I
Molekylvægt: 345.93 g/mol
Kogepunkt: 67 °C
Smeltepunkt: –89 °C…–87 °C
Massefylde: 2.010
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001062
CAS-nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
UN nummer: 3082
ADR: 9 III