1-Iodperfluorbutan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
269950250 269951000
ACRO269950250EA 433 DKK
ACRO269950250 ACRO269951000
1-Iodperfluorbutan 99%
1-Iodperfluorbutan
Formel: C₄F₉I
Molekylvægt: 345.93 g/mol
Kogepunkt: 64…66 °C (973 mbar)
Smeltepunkt: –88 °C
Massefylde: 2.01 g/cm³
Flammepunkt: >115 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001062
CAS-nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3275 to 1.3295 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %