Trifluoreddikesyre 99%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
TFA
139720010
139720250
139721000
139725000
139720025
139720100
ACRO139720010EA
3410
DKK
ACRO139720010
ACRO139720250
ACRO139721000
ACRO139725000
ACRO139720025
ACRO139720100
Trifluoreddikesyre 99%, extra_pure
Trifluoreddikesyre
Formel:
C₂HF₃O₂ Molekylvægt: 114.02 g/mol Kogepunkt: 72 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 1.535 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS-nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN nummer: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 13,09754 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.3 % (Coulometric) |
Color scale | ≤20 APHA |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |