1,1,1-Trifluoroacetylacetone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
A14682.06
A14682.14
A14682.22
A14682.06EA
477
DKK
A14682.06
A14682.14
A14682.22
1,1,1-Trifluoroacetylacetone ≥98%
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 367-57-7
Molecular Formula: CF3COCH2COCH3
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1705177
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00000427
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Kogepunkt: 105…107 °C Massefylde: 1,274 Flammepunkt: 26 °C (79 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000427 CAS-nummer: 367-57-7 EINECS: 206-698-5 UN nummer: 1224 ADR: 3,III |