1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
L01693.06 L01693.22
L01693.06EA 729 DKK
L01693.06 L01693.22
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Purity: 98+% CAS No.: 1522-22-1 Molecular Formula: C5H2F6O2 Formula Weight: 208.06 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.3340 Boiling Point: 69-71° Beilstein Reference: 1790138 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000426
Formel: C₅H₂F₆O₂
Kogepunkt: 69…71 °C
Massefylde: 1,486
Flammepunkt: 32 °C (89 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000426
CAS-nummer: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN nummer: 2920
ADR: 8,II