1,1,1-Trifluoracetone 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
139740250 139741000 139745000
ACRO139740250EA 1010 DKK
ACRO139740250 ACRO139741000 ACRO139745000
1,1,1-Trifluoracetone 98+%
1,1,1-Trifluoracetone
Formel: C₃H₃F₃O
Kogepunkt: 22 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000423
CAS-nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN nummer: 2924
ADR: 3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %