5-Chlor-1-pentanol ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0815-25ML C0815-5ML
TCIAC0815-25MLEA 895 DKK
TCIAC0815-25ML TCIAC0815-5ML
5-Chlor-1-pentanol ≥90.0% (by GC)
5-Chloro-1-pentanol
Formel: C₅H₁₁ClO
Kogepunkt: 99°C
Massefylde: 1,046 g/cm³ (17 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039556
CAS-nummer: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=326636a0e1e0a7467ca21fff08ec5617b94337c0&vid=d0cd179c96ba8bb4ed372b7ea1793dbff2588e36&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %