4-Chlor-1-butanol 85% balance THF and HCl
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chlorobutan-1-ol
356310100 356311000 356315000
ACRO356310100EA 295 DKK
ACRO356310100 ACRO356311000 ACRO356315000
4-Chlor-1-butanol 85% balance THF and HCl
4-Chloro-1-butanol
Formel: C₄H₉ClO
Molekylvægt: 108.57 g/mol
Kogepunkt: 58…60 °C (3 mmHg)
Massefylde: 1.089 g/cm³
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002967
CAS-nummer: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN nummer: 2924
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %