2-Chlorethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylenchlorhydrin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00945.0100 8.00945.0500 8.00945.1000
8.00945.0100EA 340 DKK
8.00945.0100 8.00945.0500 8.00945.1000
2-Chlorethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethanol
Formel: C₂H₅ClO
Kogepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002829
CAS-nummer: 107-07-3
EINECS: 203-459-7
UN nummer: 1135
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,03827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc57bebe2a8f53f764f04b461381ad42f6a6ca25&vid=3ad06d572c9bb20f43b1ca3475a16af59ab03b0b&prid=web&clid=SAPDAM