2,3-Dichlor-1-propanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A18444.06 A18444.14
A18444.06EA 642 DKK
A18444.06 A18444.14
2,3-Dichlor-1-propanol ≥97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Purity: 97+% CAS No.: 616-23-9 Molecular Formula: ClCH2CHClCH2OH Formula Weight: 128.99 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4850 Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 1732060 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040446
Formel: C₃H₆Cl₂O
Molekylvægt: 128.99 g/mol
Kogepunkt: 182 °C
Smeltepunkt: –44 °C
Massefylde: 1.361
Flammepunkt: 93 °C (199 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040446
CAS-nummer: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III