2,3-Dichlor-1-propanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
365090050 365090250
ACRO365090050EA 408 DKK
ACRO365090050 ACRO365090250
2,3-Dichlor-1-propanol 97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Formel: C₃H₆Cl₂O
Molekylvægt: 128.99 g/mol
Kogepunkt: 182 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –44 °C
Massefylde: 1.35 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040446
CAS-nummer: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %