1,3-Dichlor-2-propanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16003.30
A16003.0B
A16003.30EA
593
DKK
A16003.30
A16003.0B
1,3-Dichlor-2-propanol ≥98%
1,3-Dichloro-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 96-23-1
Molecular Formula: C3H6Cl2O
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4830
Melting Point: -4°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1732063
Merck Reference: 14,3074
UN No.: 2750
MDL No.: MFCD00000951
Formel:
ClH₂CCHOHCH₂Cl Molekylvægt: 128.99 g/mol Kogepunkt: 174…176 °C Smeltepunkt: –4 °C Massefylde: 1.366 Flammepunkt: 85 °C (185 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000951 CAS-nummer: 96-23-1 EINECS: 202-491-9 UN nummer: 2750 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03100 |