1,3-Dichlor-2-propanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
180180010 180182500
ACRO180180010EA 936 DKK
ACRO180180010 ACRO180182500
1,3-Dichlor-2-propanol 99%
1,3-Dichloro-2-propanol
Formel: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Molekylvægt: 128.99 g/mol
Kogepunkt: 174
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1.351 g/cm³
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000951
CAS-nummer: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN nummer: 2750
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03100
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Acidity (HCl) ≤0.1 %