Chloracetaldehyddimethylacetal 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
108500010 108502500
ACRO108500010EA 1020 DKK
ACRO108500010 ACRO108502500
Chloracetaldehyddimethylacetal 97%
Chloracetaldehyddimethylacetal
Formel: C₄H₉ClO₂
Kogepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –73 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000948
CAS-nummer: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %