1,2-Bis-(2-chlorethoxy)ethan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22884.22 B22884.36
B22884.22EA 636 DKK
B22884.22 B22884.36
1,2-Bis-(2-chlorethoxy)ethan ≥97%
1,2-Bis-(2-chlorethoxy)ethan
Purity: 97% CAS No.: 112-26-5 Molecular Formula: ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl Formula Weight: 187.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Melting Point: -32° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 506177 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000976
Formel: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Molekylvægt: 187.07 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 1.197
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000976
CAS-nummer: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III