(Dichlormethyl)methylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1-Dichlorodimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03467.0025 8.03467.0100
8.03467.0025EA 1210 DKK
8.03467.0025 8.03467.0100
(Dichlormethyl)methylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
(Dichlormethyl)methylether
Formel: C₂H₄Cl₂O
Molekylvægt: 114.96 g/mol
Massefylde: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000828
CAS-nummer: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN nummer: 2924
ADR: 3 (8) II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.95 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 84 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.43 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)