2-(2-Chlorethoxy)ethanol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13074.18 A13074.0B A13074.30
A13074.18EA 527 DKK
A13074.18 A13074.0B A13074.30
2-(2-Chlorethoxy)ethanol ≥99%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 628-89-7 Molecular Formula: C4H9ClO2 Formula Weight: 124.57 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 506015 MDL No.: MFCD00002870
Formel: C₄H₉ClO₂
Molekylvægt: 124.57 g/mol
Kogepunkt: 185 °C
Massefylde: 1.180
Flammepunkt: 90 °C (194 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002870
CAS-nummer: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN nummer: 3334
ADR: 9