2-(2-Chlorethoxy)ethanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
172260500
172262500
ACRO172260500EA
426
DKK
ACRO172260500
ACRO172262500
2-(2-Chlorethoxy)ethanol 99%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel:
C₄H₉ClO₂ Kogepunkt: 79 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,18 g/cm³ Flammepunkt: 90 °C |
MDL Number:
MFCD00002870 CAS-nummer: 628-89-7 EINECS: 211-059-9 UN nummer: 3334 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4519 to 1.4539 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |