Trichloreddikesyre
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TCA
36910.01 36910.03
SERA36910.01EA 209 DKK
SERA36910.01 SERA36910.03
Trichloreddikesyre
Trichloreddikesyre
Formel: Cl₃CCOOH
Molekylvægt: 163.39 g/mol
Kogepunkt: 196
Smeltepunkt: 54…56 °C
Massefylde: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 113 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004177
CAS-nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM