Trichloreddikesyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TCA
8789.1 8789.2
ROTH8789.1EA 0 DKK
ROTH8789.1 ROTH8789.2
Trichloreddikesyre
Trichloreddikesyre
Formel: Cl₃CCOOH
Kogepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…56 °C
Massefylde: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 113 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004177
CAS-nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM