Trichloreddikesyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
TCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22342.0250
8.22342.1000
8.22342.0250EA
483
DKK
8.22342.0250
8.22342.1000
Trichloreddikesyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trichloreddikesyre
Formel:
Cl₃CCOOH Kogepunkt: 196 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 54…56 °C Massefylde: 1,63 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 113 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004177 CAS-nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN nummer: 1839 ADR: 8,II Merck Index: 13,09700 |