Chloracetone stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloropropanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
8.02603.0005EA 377 DKK
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
Chloracetone stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chloracetone
Formel: C₃H₅ClO
Molekylvægt: 92.52 g/mol
Kogepunkt: 120
Smeltepunkt: –44 °C
Massefylde: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 36
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000936
CAS-nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN nummer: 1695
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 13,02131