3-Chlor-2-butanon 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14158.22 L14158.36
L14158.22EA 415 DKK
L14158.22 L14158.36
3-Chlor-2-butanon 96%
3-Chlor-2-butanon
Purity: 96% CAS No.: 4091-39-8 Molecular Formula: C4H7ClO Formula Weight: 106.55 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -60° Boiling Point: 113-116° Beilstein Reference: 385637 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00000865
Formel: C₄H₇ClO
Kogepunkt: 113…116 °C
Smeltepunkt: < –60 °C
Massefylde: 1,055
Flammepunkt: 28 °C (82 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000865
CAS-nummer: 4091-39-8
EINECS: 223-834-9
UN nummer: 1224
ADR: 3,III