1,3-Dichloracetone 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14149.14
A14149.22
A14149.36
A14149.14EA
483
DKK
A14149.14
A14149.22
A14149.36
1,3-Dichloracetone 96%
1,3-Dichloracetone
Purity: 96%
CAS No.: 534-07-6
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pungent
pH: 4.2
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 605456
Merck Reference: 14,3052
UN No.: 2649
MDL No.: MFCD00000937
Formel:
ClH₂CC(O)CH₂Cl Molekylvægt: 126.97 g/mol Kogepunkt: 172…173 °C Smeltepunkt: 40…44 °C Massefylde: 1.383 Flammepunkt: 95 °C (203 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000937 CAS-nummer: 534-07-6 EINECS: 208-585-6 UN nummer: 2649 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03077 |