1,3-Dichloracetone 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
173630250 173630500 173632500
ACRO173630250EA 357 DKK
ACRO173630250 ACRO173630500 ACRO173632500
1,3-Dichloracetone 99%
1,3-Dichloracetone
Formel: ClH₂CC(O)CH₂Cl
Kogepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 38…42 °C
Massefylde: 1,383 g/cm³
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000937
CAS-nummer: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
UN nummer: 2649
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03077
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %