Chloroform 98 Stabilised, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trichlormethan
Stabilization: 0.6 % EtOH
22720.360EA 1190 DKK
22720.360 22720.462 22720.550
Chloroform 98 Stabilised, TECHNICAL
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekylvægt: 119.38 g/mol
Kogepunkt: 61.7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.473 - 1.489
E/E 0.1 - 1.0 %