Chloroform, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Trichlormethan
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02447.0500
1.02447.2500
1.02447.0500EA
739
DKK
1.02447.0500
1.02447.2500
Chloroform, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molekylvægt: 119.38 g/mol Kogepunkt: 61.7 Smeltepunkt: –63 °C Massefylde: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN nummer: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 8 g/L (20 °C) |
Melting Point | -63 °C |
Molar Mass | 119.38 g/mol |
Boiling Point | 61 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 211 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.45 |
Density | 1.48 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) no data available |
Ignition Point | 982 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |