Chloroform, LiChrosolv® til HPLC
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02444.1000 1.02444.2500 1.02444.4000
1.02444.1000EA 0 DKK
1.02444.1000 1.02444.2500 1.02444.4000
Chloroform, LiChrosolv® til HPLC
Chloroform
Formel: CHCl₃
Kogepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM