Chloroform 99.9% stabilised, ECD tested for residue analysis, til analyse af pesticidrester residue <0.0005%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med amylen
326670010
326670025
326670100
ACRO326670010EA
590
DKK
ACRO326670010
ACRO326670025
ACRO326670100
Chloroform 99.9% stabilised, ECD tested for residue analysis, til analyse af pesticidrester residue <0.0005%
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Kogepunkt: 61 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –63 °C Massefylde: 1,48 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN nummer: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
GC | ≥99.9 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 0.0035 to 0.005 %w/w Amylene |
GC/ECD (as lindane) | ≤5 ng/l |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (HCl) | ≤0.001 % |