Dichlormethan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med ethanol 0,1 %
25631.293EA 360 DKK
25631.293 25631.327 25631.362 25631.464 25631.555 25631.950
Dichlormethan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dichloromethane
Formel: CH₂Cl₂
Kogepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN nummer: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %