Dichlormethan ≥98% stabilised, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methylenchlorid
Stabilization: 0.15 % Stabilised with ethanol
25629.295EA 275 DKK
25629.295 25629.557 25629.364 25629.466 25629.950
Dichlormethan ≥98% stabilised, TECHNICAL
Dichloromethane
Formel: CH₂Cl₂
Molekylvægt: 84.93 g/mol
Kogepunkt: 39.8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN nummer: 1593
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %