Dichlormethan, EMPARTA® ACS analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07020.2500 1.07020.4000
1.07020.2500EA 732 DKK
1.07020.2500 1.07020.4000
Dichlormethan, EMPARTA® ACS analyse reagens, Supelco®
Dichloromethane
Formel: CH₂Cl₂
Kogepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN nummer: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 84.93 g/mol
Boiling Point 40 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 475 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.42
Explosion Limit 13 - 22 %(V)
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 605 °C DIN 51794
Evaporation Number 1.9